Learn More
Motic™ Soporte de brazo articulado con base
Código de producto. 17118648
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Microscopio con soporte de brazo articulado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
17118648 Microscopio con soporte de brazo articulado cada uno
1 options
Código de producto. 17118648 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101010100074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los brazos articulados proporcionan una gran libertad de movimiento y colocación.El soporte de brazo articulado Motic™ permite una colocación del microscopio grande, precisa, estable y fluida.
  • Colocación de microscopio grande, precisa, estable y fluida
  • Opción ideal para el establecimiento de una estación de inspección puntual o rápida
  • El movimiento articulado del brazo combinado con un mecanismo de bloqueo de liberación rápida permite múltiples puntos de observación de la muestra o el uso de un soporte para muestras de varios tamaños
  • La capacidad de oscilación resulta práctica para extraer muestras del área de trabajo.
  • Apta para una gran variedad de microscopios
  • Se requiere soporte para el cabezal
Especificaciones
Tipo Microscopio con soporte de brazo articulado
Descripción Centro óptico (máx.): 780 mm
Diámetro (métrico) Diámetro del poste: 32 mm, diámetro del poste de montaje: 32 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios de la serie SFC-11 / SMZ-140 / SMZ-161 / SMZ-168 / SMZ-171 / K
Altura (métrico) Base de 445 mm, poste de 400 mm
Longitud (métrico) Base de 300 mm
Accesorios necesarios Se requiere soporte para el cabezal
Anchura (métrico) Base de 300 mm