Learn More
Contec™ Toallitas Anticon™ White Magic™
Código de producto. 17176861 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2400
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17176861 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 2400
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17176861 Proveedor Contec™ N.º de proveedor LWWM1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    527.21€ / paquete de 2400
    Ahorro 157.79€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Anticon™ White Magic™ es una toallita de doble tejido de poliéster de filamento continuo al 100 % modificada químicamente para ofrecer un rendimiento excelente en las aplicaciones más críticas.
  • Los bordes termosellados permiten la utilización de toda la superficie de la toallita
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Wipe
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Bordes Heat Sealed
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Cantidad de embalaje 150 toallitas/bolsa, 16 bolsas/caja