Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Anillo de luz de fibra óptica
Código de producto. 15793012 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
64 mm
88 mm
Haz de fibra activa de Ø 9 mm, revestimiento de Ø exterior = 15 mm, Ø interior de 66 mm de D.I., Ø exterior de 92 mm
96 mm
Haz de fibra activa Ø 8,5 mm, revestimiento exterior Ø = 14 mm, Ø interior 66/70 mm, Ø exterior 120 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15793012 Haz de fibra activa de Ø 9 mm, revestimiento de Ø exterior = 15 mm, Ø interior de 66 mm de D.I., Ø exterior de 92 mm 1 unidad
15783012 64 mm 1 unidad
12828095 88 mm cada uno
11840993 96 mm cada uno
12826553 Haz de fibra activa Ø 8,5 mm, revestimiento exterior Ø = 14 mm, Ø interior 66/70 mm, Ø exterior 120 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15793012 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 157066
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Las luces de anillo de fibra óptica están disponibles en versiones anulares o de campo oscuro con ventajas específicas. Para todas las luces de anillo ofrecemos adaptadores para una variedad de series de objetivos.
  • Las luces de anillo anulares ofrecen una iluminación absolutamente sin sombras.
  • Las luces de anillo de campo oscuro ofrecen iluminación de ángulo bajo para superficies brillantes y reflectantes.
  • Anillo de luz ecológico Puravis fibra óptica.
  • Alta transmisión de luz blanca gracias al uso de SCHOTT PURAVIS™ fibras.
  • Haz de fibras protegido por una cubierta metálica flexible de PVC.
  • Se puede montar directamente en el objetivo del microscopio.
  • Disponemos de adaptadores para diferentes diámetros de objetivos que deben pedirse por separado.
  • Carcasa de aluminio anodizado negro resistente.
Especificaciones
Tipo Luz con fibra óptica
Diámetro (imperial) 3,6 in
Diámetro (métrico) Haz de fibra activa de Ø 9 mm, revestimiento de Ø exterior = 15 mm, Ø interior de 66 mm de D.I., Ø exterior de 92 mm
Diámetro interior (métrico) 66 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 26 mm
Longitud (imperial) 3.3 ft.
Longitud (métrico) 1000 mm para la parte flexible
Material Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas
Distancia de trabajo 30 a 300 milímetros