Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Anillo de luz de fibra óptica
Código de producto. 15783012 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
64 mm
88 mm
Haz de fibra activa de Ø 9 mm, revestimiento de Ø exterior = 15 mm, Ø interior de 66 mm de D.I., Ø exterior de 92 mm
96 mm
Haz de fibra activa Ø 8,5 mm, revestimiento exterior Ø = 14 mm, Ø interior 66/70 mm, Ø exterior 120 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15783012 64 mm 1 unidad
12828095 88 mm cada uno
15793012 Haz de fibra activa de Ø 9 mm, revestimiento de Ø exterior = 15 mm, Ø interior de 66 mm de D.I., Ø exterior de 92 mm 1 unidad
11840993 96 mm cada uno
12826553 Haz de fibra activa Ø 8,5 mm, revestimiento exterior Ø = 14 mm, Ø interior 66/70 mm, Ø exterior 120 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15783012 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 157040
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las luces de anillo de fibra óptica están disponibles en versiones anulares o de campo oscuro con ventajas específicas. Para todas las luces de anillo ofrecemos adaptadores para una variedad de series de objetivos.
  • Las luces de anillo anulares ofrecen una iluminación absolutamente sin sombras.
  • Las luces de anillo de campo oscuro ofrecen iluminación de ángulo bajo para superficies brillantes y reflectantes.
  • Anillo de luz ecológico Puravis fibra óptica.
  • Alta transmisión de luz blanca gracias al uso de SCHOTT PURAVIS™ fibras.
  • Haz de fibras protegido por una cubierta metálica flexible de PVC.
  • Se puede montar directamente en el objetivo del microscopio.
  • Disponemos de adaptadores para diferentes diámetros de objetivos que deben pedirse por separado.
  • Carcasa de aluminio anodizado negro resistente.
Especificaciones
Tipo Luz con fibra óptica
Descripción Luz anular de fibra óptica para una distancia de trabajo de 25 a 300 mm
Diámetro (imperial) 2,5 in
Diámetro (métrico) 64 mm
Diámetro interior (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Fuentes de luz fría KL300LED, KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL
Altura (imperial) 0,9 in
Altura (métrico) 24 mm
Longitud (imperial) 3.3 ft.
Longitud (métrico) 1000 mm para la parte flexible
Material Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas
Distancia de trabajo 25 a 300 milímetros