Learn More
Solución volumétrica analítica de hidróxido de potasio, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 12824976 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
12824976 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 12824976 Proveedor Reagecon N.º de proveedor KOH20235
Especificaciones
Concentración 0.23N
Cantidad 5 L
Normalidad 0.23N
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium Hydroxide 0.23N Analytical Volumetric  Solution5L
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide