Learn More
Solución de hidróxido amónico, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de europea, 25-30 % de base de NH3, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15630780 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 kg
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Envase:
Balde de plástico
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 Kg
5 litros
50 Kg
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15630780 1 L Frasco de plástico 1 litro
15650780 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15640780 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
15600790 5 L Frasco de plástico 5 litros
15610790 6 x 1 L Glass Bottle paquete de 6
15680780 4 x 5 L Frasco de plástico paquete de 4
15660780 25 kg Balde de plástico 25 Kg
15690780 50 kg Bidón de metal 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15630780 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 050031L
Solicitar formato a granel o personalizado
puriss., cumple con las especificaciones analíticas las farmacopeas europea, 25-30 % de base de NH3
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Hydroxide Solution
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.
Fórmula lineal NH4OH
Concentración 25 to 30% NH3 basis
Número UN 2672
Beilstein 3587154
Densidad 0.892 to 0.910g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Límite de explosión 0.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05g/mol
Grado puriss.
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide solutio
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution