Descripción
- Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
- Limpiador de borde sellado de dos capas con mayor sorbencia
- Limpiador ideal para su uso en múltiples entornos
- Excelente para recoger grandes cantidades de líquidos y para aplicación de productos químicos
- Limpiador resistente a la abrasión con mano suave y flexible
- Trazabilidad lote a lote
Información de órdenes
Disponibles secas o estériles. Peso base: 185g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita para salas blancas |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 22,9 cm |
| Material | Poliéster |
| Peso base | 185 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Bordes | Sellado |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Mostrar más |