Learn More
R&D Systems™ ALDH4A1 Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18606244 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606244 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18606244 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP321358PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 8659
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 28 kDa
Cantidad 100 μL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen aldehyde dehydrogenase 4 family, member A1, Aldehyde dehydrogenase family 4 member A1, ALDH4DKFZp779M035, delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase, mitochondrial, EC 1.5.1.12, mitochondrial delta-1-pyrroline 5-carboxylate dehydrogenase, P5C dehydrogenase, P5CD, P5CDh
Símbolo de gen ALDH4A1
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP3-21358. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión ALDH4A1