Learn More
R&D Systems™ AGO1/EIF2C1 Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18366604 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18366604 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18366604 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP317209PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 26523
Peso molecular M.W. Theoretical: 24 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen AGO1Q99, argonaute 1, argonaute1, DKFZp686M13167, EIF2C, eIF2C 1, eIF-2C 1, Eukaryotic translation initiation factor 2C 1, eukaryotic translation initiation factor 2C, 1, GERP95, Golgi Endoplasmic Reticulum protein 95 kDa, hAgo1, protein argonaute-1, Putative RNA-binding protein Q99
Símbolo de gen AGO1
Categoría de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión AGO1/EIF2C1