Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Competition |
| Formulación | PBS and 1 M Urea, pH 7.4. |
| ID de gen (Entrez) | 103 |
| Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 34 kDa |
| Cantidad | 100 μL |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Alias de gen | ADAR1DSH, adenosine deaminase, RNA-specific, DRADAP136, DSRADadenosine deaminase acting on RNA 1-A, EC 3.5.4, EC 3.5.4.-, G1P1double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, IFI-4, IFI4dsRNA adenosine deaminase, interferon-induced protein 4, Interferon-inducible protein 4, K88DSRBP, p136,136 kDa double-stranded RNA-binding protein |
| Símbolo de gen | ADAR |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie | Human |
| Mostrar más |