Learn More
Carl Zeiss™ Adaptadores
Código de producto. 12574346
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Adaptador 60N: T2, 1.0X
Adaptador DSLR P95-T2 1.6x
Adaptador de vídeo 44 C 2/3, 1,0X
Adaptador de vídeo 44, 12,7 mm (0,5 pulg.), 0,5X
Adaptador de vídeo 44 C, 16,7 mm (0,66 pulg.), 0,63X
Adaptador de vídeo 60 C, 12,7 mm (0,5 pulg.), 0,5X
Pieza de preparación 60-44
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
12574346 Adaptador 60N: T2, 1.0X cada uno
10738683 Pieza de preparación 60-44 cada uno
11891083 Adaptador de vídeo 44 C 2/3, 1,0X cada uno
11876482 Adaptador de vídeo 44 C, 16,7 mm (0,66 pulg.), 0,63X cada uno
11810903 Adaptador de vídeo 44, 12,7 mm (0,5 pulg.), 0,5X 1 PCS
11866472 Adaptador de vídeo 60 C, 12,7 mm (0,5 pulg.), 0,5X cada uno
11855143 Adaptador DSLR P95-T2 1.6x cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12574346 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 4261030000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.20€
    56.05€ / paquete de 1
    Ahorro 32.15€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026