Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Juego de adaptadores para iluminadores de la serie VisiLED
Tienda Schott ProductosDescripción
- Juego de adaptadores para montar el anillo de luz de campo oscuro VisiLed (400 300) en el anillo de luz de campo claro VisiLed (400255, 400225 o 400 100).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Juego de adaptadores |
| Descripción | Kit adaptador de campo claro y campo oscuro |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Luz anular de campo oscuro y campo claro VisiLED |