Learn More
Olympus™ Objetivo acromático, SZX-ACH 1X
Descripción
- Acromático
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo Achromat |
| Diámetro (métrico) | WD 90 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios SZX |
| Potencia de aumento | 1X. |
| Abertura numérica | 0,1 |