Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ C18
Código de producto. 11357461 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Formato de columna:
Cartucho protector, 4/paq.
Columna de análisis
Conjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes)
Packungsgröße:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna unitSize
11357461 30 mm 2,1 mm Columna de análisis cada uno
11347461 30 mm 3 mm Columna de análisis cada uno
11367461 30 mm 4,6 mm Columna de análisis cada uno
11377461 50 mm 2,1 mm Columna de análisis cada uno
11307471 50 mm 3 mm Columna de análisis cada uno
11397461 50 mm 4,6 mm Columna de análisis cada uno
11317471 100 mm 2,1 mm Columna de análisis cada uno
11337471 100 mm 3 mm Columna de análisis cada uno
11347471 100 mm 4,6 mm Columna de análisis cada uno
11357471 150 mm 2,1 mm Columna de análisis cada uno
11377471 150 mm 3 mm Columna de análisis cada uno
11307481 150 mm 4,6 mm Columna de análisis cada uno
11367471 150 mm 2,1 mm Conjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes) cada uno
11327471 100 mm 2,1 mm Conjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes) 1 PCS
11387461 50 mm 2,1 mm Conjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes) 1 PCS
11667701 10 mm 4 mm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
11657701 10 mm 3 mm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
11647701 10 mm 2,1 mm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11357461 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 17126032130
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilice esta columna, con núcleo sólido especialmente diseñado, para una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
Consiga separaciones rápidas y de alta resolución a bajas contrapresiones utilizando Thermo Scientific™ Accucore™ Columnas LC C18. Las partículas μde núcleo sólido resistentes de 2,6 µm garantizan una alta eficiencia y permiten la compatibilidad con las plataformas HPLC y UHPLC. La alta cobertura de fase unida proporciona una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad óptima de compuestos no polares
  • Mecanismo de interacción hidrófoba
Separaciones rápidas
  • Las μpartículas de tecnología mejorada con núcleo de 2,6 m permiten el funcionamiento a altos caudales sin generar contrapresiones excesivas.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo μsólido de 2,6 µm y la distribución estrecha del tamaño de partícula reducen el ensanchamiento de la banda y mejoran la eficiencia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido μde 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas UHPLC de menos de μ2 µm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 30 mm
Presión máxima 14500 psi (1000 bar)
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 2,6 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 80Å
Cantidad Each
Área de la superficie 130 m²/g
Temperatura 70°C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Accucore
Material de embalaje Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Carga de carbono 9 %
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.