Descripción
- Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación.
- Cumplir con todos los requisitos actuales SBS , IVD, EN ISO Directrices 9001/2/3 y EN 13485
- Recovermax - pozo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind - libre de revestimiento superficial, por ejemplo, silicona
- Libre de ADN, DNasa, RNasa y PCR* inhibidor (PCR* limpio)
- LoBind Proteína: pérdida mínima de proteína (menos del 3 % de BSA 1 μg/mL)
- LoBind ADN: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (alto contenido de sal, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizable en autoclave
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Placa de pocillos profundos |
| Material | Policarbonato |
| N.° de pocillos | 96 |
| Tratamiento de superficie | ADN LoBind |
| Forma del pocillo | Base cónica (pocillo V) |
| Mostrar más |