Descripción
- Anillo de luz de 6 puntos con diseño ecológico Puravis fibra óptica.
- Haz de fibra protegido con revestimiento de metal-PVC flexible.
- Carcasa de aluminio anodizado negro resistente.
- Rentable en comparación con los anillos de luz anulares.
- Iluminación con sombras reducidas, pero aún suficientes para mejorar los contrastes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Luz con fibra óptica |
| Diámetro (imperial) | 3,7 in |
| Diámetro (métrico) | 66 mm ID |
| Diámetro interior (métrico) | 66 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para esteromicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Fuente de luz fría KL300LED |
| Altura (imperial) | 0,9 in |
| Altura (métrico) | 23 mm |
| Longitud (imperial) | 39,4 in |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
| Mostrar más |