Learn More
Eppendorf™ Placas de 96 pocillos profundos de polipropileno de 500 μl
BIOPHARMA
Código de producto. 10185692 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Verde
Cantidad:
120 placas
40 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
10185692 Azul 40 placas paquete de 40
10257122 Amarillo 40 placas paquete de 40
10062043 Blanco 120 placas paquete de 120
10443692 Verde 40 placas paquete de 40
10003632 Blanco 40 placas paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10185692 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030501144
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría del pozo de Eppendorf™ Las placas μde pocillos profundos de 96 pocillos de polipropileno de 500 L permiten un pipeteo de alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una centrifugación de alta velocidad, lo que acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados.
  • Cumple todas las directrices vigentes SBS de IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485.
  • Recovermax - fondo redondeado y conceso, con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Azul
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen total del pocillo (métrico) 500 μl
Cantidad 40 placas
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.