Learn More
4,4'-Metilenobis(isocianato de fenilo), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322767 500 g 500 g
11302767 25 g 25 g
11312767 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11322767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15740.36
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 101-68-8 | C15H10N2O2 | 250.257 g/mol
4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) acts as a monomer in the production of polyurethane. The rigid polyurethane foams are good thermal insulators, which find applications in all freezers and refrigerators, as well as in buildings. It is also used as an industrial strength adhesive, which is available to end consumers as various high-strength bottled glue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-metilenobis(isocianato de fenilo) actúa como monómero en la producción de poliuretano. Las espumas rígidas de poliuretano son buenos aislantes térmicos, que se pueden utilizar en todos los congeladores y refrigeradores, así como en edificios. También se emplea como adhesivo de resistencia industrial, que está disponible para los consumidores finales como varias preparaciones de pegamento embotelladas de alta resistencia.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en acetona, benceno y queroseno.
Notas
Incompatible con agua, aminas, bases fuertes, alcoholes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-68-8
Fórmula molecular C15H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 250.257
Número MDL MFCD00036131
Clave InChI UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
PubChem CID 7570
ChEBI CHEBI:53218
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-[(4-isocianofenil)metil]benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Punto de fusión 41°C to 44°C
Densidad 1.239
Punto de ebullición 194°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 196°C (385°F)
Olor Weak, Characteristic
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 797662
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in acetone,benzene and kerosene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.26
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate