Learn More
4,4'-Metilenobis(isocianato de fenilo), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302767 25 g 25 g
11312767 100 g 100 g
11322767 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11302767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15740.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 101-68-8 | C15H10N2O2 | 250.257 g/mol
4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) acts as a monomer in the production of polyurethane. The rigid polyurethane foams are good thermal insulators, which find applications in all freezers and refrigerators, as well as in buildings. It is also used as an industrial strength adhesive, which is available to end consumers as various high-strength bottled glue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-metilenobis(isocianato de fenilo) actúa como monómero en la producción de poliuretano. Las espumas rígidas de poliuretano son buenos aislantes térmicos, que se pueden utilizar en todos los congeladores y refrigeradores, así como en edificios. También se emplea como adhesivo de resistencia industrial, que está disponible para los consumidores finales como varias preparaciones de pegamento embotelladas de alta resistencia.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en acetona, benceno y queroseno.
Notas
Incompatible con agua, aminas, bases fuertes, alcoholes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-68-8
Fórmula molecular C15H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 250.257
Número MDL MFCD00036131
Clave InChI UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
PubChem CID 7570
ChEBI CHEBI:53218
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-[(4-isocianofenil)metil]benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Punto de fusión 41°C to 44°C
Densidad 1.239
Punto de ebullición 194°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 196°C (385°F)
Olor Weak, Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 797662
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in acetone,benzene and kerosene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.26
Porcentaje de pureza 98%