Learn More
3-(Fenilsulfonil)propionitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389026 25 g 25 g
11379026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20196.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10154-75-3 | C9H9NO2S | 195.236 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10154-75-3
Fórmula molecular C9H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 195.236
Número MDL MFCD00047798
Clave InChI OVZPZPVSUAKTCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylsulfonyl propionitrile, 3-phenylsulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulphonyl propiononitrile, 3-benzenesulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulfonylpropionitrile, acmc-1bvrh, enamine_005271, 3-phenylsulfonyl propanitrile, 3-phenylsulphonyl-propionitrile, propanenitrile, 3-phenylsulfonyl
PubChem CID 82413
Nombre IUPAC 3-(bencenosulfonil)propanonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Phenylsulfonyl)propionitrile
Punto de fusión 94°C to 96°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2051019
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 99%