Learn More
3-(Fenilsulfonil)propionitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 3-(Phenylsulfonyl)propionitrile |
| Punto de fusión | 94°C to 96°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2051019 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.24 |
| Porcentaje de pureza | 99% |