Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno estériles de 96 pocillos profundos de 2000μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10227512 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Verde
Envase:
10 bolsas x 8 placas
5 bolsas x 4 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Envase unitSize
10227512 Azul 5 bolsas x 4 placas paquete de 20
10165412 Verde 5 bolsas x 4 placas paquete de 20
10359192 Amarillo 5 bolsas x 4 placas paquete de 20
10052143 Blanco 10 bolsas x 8 placas paquete de 80
10267462 Blanco 5 bolsas x 4 placas paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10227512 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030502345
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de PCR, libres de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR
Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Las nuevas placas de polipropileno cumplen con todas las normativas actuales SBS , IVD, EN ISO Directrices 9001/2/3 y EN 13485.
  • Recovermax - pozo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • Libre de ADN, DNasa, RNasa y PCR* inhibidor (PCR* limpio)
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 5 bolsas x 4 placas
Color Azul
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril