Learn More
Texwipe™ Toallitas estériles para salas limpias TexTra™ y TexTra™ 10
Código de producto. 17208889 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Estructura:
Borde Sellado
Borde estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Estructura unitSize
17208889 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Borde Sellado paquete de 500
17218889 12 x 12 in Borde Sellado paquete de 500
15742406 12 x 12 in Borde Sellado paquete de 100
11525335 12 x 12 in Borde estándar paquete de 100
15732406 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Borde Sellado paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17208889 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX3224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00€
    556.25€ / paquete de 500
    Ahorro 155.75€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para salas limpias ISO clase 3 a 5
  • Los limpiadores gruesos de una capa proporcionan la absorbencia de los limpiadores de dos capas
  • La construcción de punto estrecho ofrece una buena resistencia a la abrasión para aplicaciones de limpieza rigurosas
  • Bajos niveles de partículas liberables, iones y residuos no volátiles
  • Las toallitas TexTra 10 disponen de un borde sellado térmicamente para evitar la liberación de partículas y fibras.
  • Toallitas estériles sometidas a radiación gamma a un nivel garantizado de esterilización de 10-6 y con doble embolsado en bolsas a prueba de disolventes
Información de órdenes
Apiladas en paquetes.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 233
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Estructura Borde Sellado
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca
Tela 1 capas
Esterilidad Estéril