Learn More
2-(4-Morfolinil)piridina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15452398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452398 1 g 1 g
15462398 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55989.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24255-25-2
Fórmula molecular C9H12N2O
Peso molecular (g/mol) 164.21
Número MDL MFCD01143321
Clave InChI XHPVOSNOIWGRQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridin-2-yl morpholine, 2-morpholinopyridine, morpholinopyridine, 4-2-pyridinyl morpholine, 4-pyridin-2-yl-morpholine, 2-4-morpholinyl pyridine, 2-morpholinopyridine 96
PubChem CID 10964853
Nombre IUPAC 4-piridin-2-ilmorfolina
SMILES C1CN(CCO1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Morpholinyl)pyridine
Densidad 1.131 g/mL
Punto de ebullición 135°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido