accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24255-25-2

ONN

CAS RN 24255-25-2

IUPAC Nombre: 4-(pyridin-2-yl)morpholine
Sinónimos: 4-(pyridin-2-yl)morpholine
Peso molecular (g/mol): 164.21
Fórmula molecular: C9H12N2O
InChi Key: XHPVOSNOIWGRQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CN(CCO1)C1=CC=CC=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados