Learn More
1-[(3,3-Difenilpropil)metilamino]-2-metil-2-propanol, TRC
Código de producto. 30135085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135085 10 g 10 g
17982885 1 g 1 g
17922985 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49184010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100442-33-9
Fórmula molecular C20 H27 N O
Peso molecular (g/mol) 297.43
Sinónimo 2-Propanol, 1-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-, 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol, 2-Methyl-1-[N-methyl-N-(3,3-diphenylpropyl)amino]propan-2-ol
Nombre IUPAC 1-[3,3-difenilpropil(metil)amino]-2-metilpropano-2-ol
SMILES CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.2093
Porcentaje de pureza >95%