Learn More
Motic™ Adaptador de cámara con montura C de 0,35X
Código de producto. 15429254
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de cámara
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15429254 Adaptador de cámara cada uno
1 options
Código de producto. 15429254 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001904111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    201.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Este adaptador de cámara con montura C permite que Moticams se conecte con Motic™ microscopios trinoculares.
Compatible con las siguientes cámaras:
  • Moticam 2
  • Moticam incógnita
  • Moticam X3
  • Moticam 1080
  • Moticam 10 BTU
  • Moticam BTX 8
Especificaciones
Tipo Adaptador de cámara
Para utilizar con (equipo) Motic Microscopios trinoculares BA, AE2000/AE31E, SMZ-161/171