Respiradores Facepiece de filtración de partículas
El uso de una protección respiratoria adecuada es fundamental cuando se trabaja en entornos exigentes, como la industria automovilística, la construcción, la industria del petróleo y el gas, la industria química, los servicios públicos y muchos otros. Las mascarillas desechables protegen a los trabajadores contra las partículas en suspensión, tanto en entornos con presencia de aceite como sin ella.
Enlaces útiles
Guía de selección
Ahorre ahora: ofertas exclusivas
Código de producto 16200262
Código de producto 16415459
Código de producto 15854406
Código de producto 12362389
Complete su pedido: grandes ofertas
Código de producto 12302419
Código de producto 10676285
Imprescindible
Código de producto 15759837
Código de producto 7225046
Código de producto 16220262
Código de producto 8006621
Código de producto 12932505
FAQ
Las mascarillas quirúrgicas y los respiradores son equipos de protección individual (EPI) utilizados tanto por el personal sanitario como en entornos laborales no sanitarios. Los respiradores ayudan a reducir la exposición del usuario a las partículas en suspensión en el aire. Los respiradores de ajuste hermético, como los N95, están diseñados para sellar el rostro del usuario y se someten a pruebas para garantizar que cumplen los requisitos mínimos de rendimiento de filtración y otras normas reglamentarias. Una mascarilla quirúrgica evita que partículas biológicas, como bacterias y virus, sean expulsadas por el usuario al entorno. Las mascarillas quirúrgicas no están necesariamente diseñadas para ajustarse herméticamente al rostro, lo que permite que el aire se escape por los bordes. Los respiradores se utilizan en entornos de alto riesgo y en zonas con agentes infecciosos en el aire. Las mascarillas quirúrgicas se utilizan en entornos médicos para proteger contra las gotículas respiratorias de gran tamaño y para prevenir la propagación de infecciones.
Para retirar correctamente un respirador de mascarilla filtrante:
- Lávese las manos
- Evite tocar la parte frontal del respirador, ya que puede estar contaminada
- Retire la banda inferior
- Retire la banda superior pasándola por encima de la cabeza, teniendo cuidado de que el respirador no toque su cara ni su ropa
- Deseche el respirador si es de un solo uso o, si es reutilizable, colóquelo en un recipiente limpio y transpirable, como una bolsa de papel, para su uso posterior. Deben almacenarse en interiores, en su embalaje original, en un espacio de almacenamiento organizado donde no puedan aplastarse ni deformarse.
- Lávese las manos nuevamente inmediatamente después de retirar el respirador.
Los respiradores N95 son eficaces para filtrar al menos el 95 % de las partículas en el aire, incluyendo:
- Polvo
- Niebla (aerosoles líquidos)
- Humos
- Humo
- Partículas biológicas (por ejemplo, bacterias y virus)
- Aerosoles no basados en aceite
Los respiradores N95 no son resistentes al aceite, por lo que no son adecuados para filtrar partículas a base de aceite. Se utilizan comúnmente en entornos de atención médica y en diversas industrias para proteger contra riesgos respiratorios.