Learn More
3M™ Respirador de partículas Aura™, Serie 9400
Código de producto. 12932505 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP2
FFP3
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de filtro Tamaño de la unidad
12932505 FFP2 paquete de 10
12942505 FFP3 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12932505 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000088835
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ligero y plegable. El respirador de partículas 3M Aura utiliza un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
  • Proporcionan una protección fiable y cómoda frente a una amplia variedad de peligros desechables en suspensión en el aire
  • Minimizan los riesgos de contaminación para los procesos de producción de alimentos o farmacéuticos
  • Fabricado sin grapas o pequeñas piezas desmontables
  • La opción de válvula de exhalación Cool Flow™ facilita una eliminación eficaz del calor y la humedad se acumula para un uso más cómodo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Color Azul
Tipo de filtro FFP2
Con válvula de exhalación Sí
Eficacia de filtro FFP2 NR D con válvula 10 × WEL
Para utilizar con (aplicación) Exposición a partículas aéreas con más polvo y partículas de líquidos no volátiles
Incluye Válvula de exhalación Cool Flow™
Material de la correa de la cabeza Elastómero termoplástico
Material de la pieza nasal Aluminio
Resistente a Polvo en suspensión en el aire y partículas líquidas no volátiles
Esterilidad Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No