Learn More
3M™ Respiradores de partículas de soldar
Código de producto. 12362389 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Con cierre para el rostro:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Con cierre para el rostro Tamaño de la unidad
12362389 Sí paquete de 10
12322399 No paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12362389 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000030031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    99.78€ / paquete de 10
    Ahorro 70.22€
    41% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Los respiradores de partículas de soldadura cómodos están diseñados según los estándares FFP2 con una superficie resistente a las llamas y antiobstrucción. Electret™ filtrar. Los respiradores con máscara filtrante en forma de copa tienen un clip nasal ajustable y una banda para la cabeza con un Cool Flow™ válvula para eliminar el aire exhalado.
  • Tipo de producto: Respirador facial con filtro de partículas
  • Eficiencia del filtro: FFP2
  • Protección: Partículas de polvo, partículas líquidas no volátiles, humos metálicos, ozono (10xWEL), olores molestos (< BIEN)
  • Resistente a obstrucciones: Sí
  • Forma: taza
  • Válvula de exhalación: Sí (Cool Flow™ , Impresión codificada por colores)
  • Sujeciones: Diadema trenzada ajustable de cuatro puntos
  • Material: Electret (poliéster, polipropileno, carbono) (capa de filtración); Algodón, poliisopreno, polipropileno (correa para la cabeza); Aluminio (pieza nasal); Espuma de PVC (sellado facial/espuma nasal); Polipropileno (válvula); Poliisopreno (diafragma de válvula)
  • Sin látex: Sí
  • Color: blanco
  • Peso: 36 g
  • Normas: EN149:2001+A1:2009, marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 10
Certificaciones/conformidad (Europa) EN149:2001+A1:2009, marcado CE
Descripción Diadema trenzada ajustable de cuatro puntos, Cool Flow Válvula de exhalación con impresión codificada por colores
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP2
Material Poliéster
Tipo de producto Respirador para partículas de soldar
Tamaño Estándar
Con válvula de exhalación Sí
Eficacia de filtro FFP2 R D
Material de la capa de filtración Electret (poliéster, polipropileno, carbono)
Sin látex Sí
Material de la correa de la cabeza Algodón, poliisopreno, polipropileno
Modelo 9928
Material de la pieza nasal Aluminio
Alivio del olor molesto Ozono (10 × TLV), vapores orgánicos (<TLV)
Cantidad 10/paq.
Resistente a Partículas de polvo, partículas líquidas no volátiles, humos metálicos (resistentes a obstrucciones vs. humos de soldadura)
Forma Copa
Esterilidad No estéril
Con cierre para el rostro Sí
FDA Cleared Surgical Mask N.º