Learn More
3M™ Kit de prueba de ajuste cualitativo
Código de producto. 10676285 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de prueba de ajuste cualitativo
Kit de prueba de ajuste para sabor amargo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10676285 Kit de prueba de ajuste cualitativo cada uno
12302419 Kit de prueba de ajuste para sabor amargo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El mal uso puede provocar enfermedades o la muerte.
Código de producto. 10676285 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000001898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00€
    251.80€ / paquete de 1
    Ahorro 182.20€
    41% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El mal uso puede provocar enfermedades o la muerte.
Este kit de prueba de ajuste cualitativo contiene todo lo necesario para probar cualquier respirador para partículas o respirador para gases/vapores con un prefiltro de partículas.
  • Kits de prueba de ajuste para respiradores.
  • El kit incluye:
    • Campana
    • Montaje del collar
    • Dos nebulizadores
    • Solución de sensibilidad, 55 ml (1,9 oz.)
    • Solución de prueba de ajuste, 55 ml (1,9 oz.)
    • Instrucciones para el usuario laminadas (multilingüe)
    • Dos juegos de insertos de nebulizador de repuesto
  • El estuche opcional de formación y prueba de ajuste incluye los materiales del kit de prueba de ajuste, así como materiales de formación (vídeos, carteles y publicaciones).
  • FT-10 utiliza una solución de prueba de sacarina sódica que produce un aerosol de sabor dulce.
  • El FT-30 utiliza una solución de prueba de benzoato de denatonio para producir un sabor muy amargo
Uso:
  • Funciona rociando la  solución  en el ambiente de la campana.
  • Si el portador no detecta el sabor dulce, se ha superado la prueba de ajuste.
Información de órdenes
Frascos individual de 1,9 oz. (55 ml) de solución de sensibilidad o solución de prueba de ajuste también disponibles.
Compliance
Cumple con los criterios de rendimiento para pruebas de ajuste de mascarillas según OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de prueba de ajuste cualitativo
Certificaciones/conformidad OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A
Para utilizar con (aplicación) Prueba de ajuste del respirador
Incluye Folleto de instrucciones laminado, solución de sensibilidad; solución de prueba de ajuste; dos nebulizadores; campana; conjunto de anillos; dos conjuntos de insertos de nebulizador de repuesto
Modelo FT-10
Solo para uso profesional