Reactivos y kits para la función celular
Reactivos y kits diseñados para visualizar y examinar las características de la función celular, incluyendo colorantes, tinciones, ensayos de proliferación, reactivos de viabilidad y otros.
Enlaces útiles
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas
Código de producto 30001717
Código de producto 9954000
Código de producto 10154093
Código de producto 11504786
Código de producto 18751949
Código de producto 30001947
Código de producto 10348924
Imprescindible
Código de producto 10257332
Código de producto 10771764
Código de producto 10720345
Código de producto 10216663
Código de producto 10402492
Código de producto 10133722
Complete su pedido - Grandes ofertas
Código de producto 7075804
Código de producto 7158721
Preguntas frecuentes
Los reactivos y kits para función celular se utilizan para:
- Ensayos de viabilidad y proliferación celular: Evaluar la salud y el crecimiento celular (por ejemplo, ensayos MTT, ATP)
- Detección de apoptosis y necrosis: Identificar mecanismos de muerte celular (por ejemplo, tinción Annexina V/PI)
- Estudios del metabolismo celular: Medir actividades metabólicas (por ejemplo, ensayos Seahorse XF)
- Análisis de vías de señalización celular: Investigar vías de señalización (por ejemplo, ensayos de fosforilación)
- Ensayos de citotoxicidad: Evaluar los efectos de compuestos sobre la viabilidad celular (por ejemplo, ensayos de liberación de LDH)
Estos procedimientos son fundamentales para estudiar funciones celulares, mecanismos de enfermedades y efectos de fármacos.
Las diferencias clave entre los reactivos y kits para función celular y los de estructura celular se basan en sus aplicaciones y en los aspectos de la biología celular que abordan. Los reactivos y kits para función celular están diseñados para medir y analizar diversas actividades y procesos celulares, tales como la viabilidad celular, apoptosis, metabolismo, vías de señalización y ensayos de citotoxicidad. Por otro lado, los reactivos y kits para estructura celular se centran en la visualización y el estudio de los componentes físicos y la arquitectura de las células. Ejemplos incluyen la tinción de orgánulos celulares (núcleo, mitocondrias), componentes del citoesqueleto (actina, tubulina) y marcadores de la membrana celular. Los ensayos de función celular se usan para evaluar procesos celulares dinámicos como el crecimiento celular, la muerte, la actividad metabólica y la respuesta a estímulos. Los ensayos de estructura celular se emplean para la imagen y el análisis de la organización, morfología e integridad estructural de las células y sus componentes.
Al seleccionar reactivos y kits para función celular, considere lo siguiente:
- Asegúrese de que los reactivos y kits sean específicos para la función celular o marcador objetivo. Una alta sensibilidad es fundamental para detectar blancos en baja concentración.
- Verifique que los reactivos y kits sean compatibles con su tipo celular, condiciones experimentales y métodos de detección (por ejemplo, citometría de flujo, microscopía de fluorescencia).
- Compruebe si los reactivos y kits han sido validados para su aplicación específica. Busque datos de control de calidad y parámetros de rendimiento proporcionados por el fabricante.
- Evalúe la complejidad de los protocolos. Kits con protocolos sencillos y bien documentados pueden ahorrar tiempo y reducir posibles errores.
- Considere la relación costo-beneficio de los reactivos y kits, incluyendo materiales auxiliares necesarios. Además, asegúrese de que estén fácilmente disponibles para evitar interrupciones en su investigación.