Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human B Cell Expansion Kit
Código de producto. 30001717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001717 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 30001717 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor CDK005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.00€
    501.90€ / 1 sets
    Ahorro 29.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Includes
  • The following optimized reagents for the expansion of human B cell populations: B Cell Expander Reagents, Reconstitution Buffers
  • Provides enough reagents for the 3-5 fold expansion of a starting population of 107 human B cells.
For the proliferative expansion of human B cell populations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Cantidad 1 Kit