Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Congelador de temperatura ultrabaja
Código de producto. p-7158721 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
14,9 pies cúb.
19,4 pies cúb.
28,8 pies cúb.
Modelo:
Vertical, IUE30086FV
Vertical, IUE40086FV
Vertical, IUE50086FV
Vertical, IUE60086FV
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Modelo Tensión Tamaño de la unidad
17426432 14,9 pies cúb. Vertical, IUE30086FV 230 V cada uno
16647352 19,4 pies cúb. Vertical, IUE40086FV 230 V cada uno
17436432 - Vertical, IUE50086FV 230 V cada uno
16657352 28,8 pies cúb. Vertical, IUE60086FV 230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17426432
El congelador de temperatura ultrabaja Fisherbrand™ Isotemp™ es fiable para aplicaciones de almacenamiento con funciones de ahorro de energía y espacio.
Descripción Fisher
Isotemp Los congeladores °ultrabajos de -80 C son la solución sustentable y confiable con máxima seguridad de muestras y ahorros operativos para cada laboratorio. El aislamiento del panel de vacío proporciona la máxima capacidad de almacenamiento en un tamaño más reducido.
Rendimiento
  • La tecnología de hidrocarburos ahorra hasta un 25 % de consumo de energía en comparación con los congeladores de temperatura ultrabaja con refrigerantes convencionales (1) y reduce el estrés en los sistemas operativos, lo que promueve una confiabilidad excepcional.
  • Diseñado para una rápida recuperación después de las aperturas de las puertas para maximizar la protección de las muestras
  • La salida de sonido de tan solo 53 dBA permite utilizar las unidades en el laboratorio
Fácil uso
  • El centro de información con pantalla táctil es sencillo e intuitivo.
  • Las funciones de seguridad incluyen ajustes de alarma y puertas compatibles con candado
  • Compatible con la mayoría de los sistemas de gradilla
Sostenibilidad
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Refrigerantes naturales y aislamiento con espuma soplada con agua, lo que hace que el Isotemp Serie compatible con los estándares F-Gas de la Unión Europea
Garantía
  • Dos años en piezas y mano de obra, más otros 2 años solo en piezas de compresor
Notas al pie: (1) Datos internos que comparan 11,2 kWh/día con UXF600 = 14,9 kWh/día. Datos en archivo
Garantía
2 años de garantía en piezas y mano de obra + 2 años adicionales en piezas del compresor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Ultracongelador, vertical
Capacidad (imperial) 14,9 pies cúb.
Capacidad (métrico) 422 L
Intervalo de temperatura -50° C a -86° C
Sensor de temperatura Sonda de RTD
Estabilidad de la temperatura de 5,9 °C
No. of Doors 5 (Inner)
Material de la cabina Acero laminado en frío
Aislamiento Vacío, espuma
Interior Acero pintado
Acabado exterior Acero pintado
Estantes 4 Adjustable
Modelo Vertical, IUE30086FV
Pantalla Táctil capacitiva
Ruedas giratorias 4
Color Gris
Tipo de condensador Refrigerado por aire
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento a largo plazo
Puertos 2
Vida útil habitual 10 años
Garantía
EE. UU.: 2 años en piezas y mano de obra, más otros 2 años en piezas de compresor
Canadá: 5 años de garantía estándar
Descongelación Manual
Holgura mín. 6 in
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 97,7 x 58,4 x 198,1 cm (38,46 x 22,99 x 77,99 in)
Fondo exterior (imperial) 38,46 in
Fondo exterior (métrico) 97,7 cm
Altura exterior (imperial) 77,99 in
Altura exterior (métrico) 198,1 cm
Anchura exterior (imperial) 22,99 in
Anchura exterior (métrico) 58,4 cm
Opciones de vigilancia Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Seguridad ajustes control Sí
Amperaje 5,6 A
Disyuntor Sí
Tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V / 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Fase 1
Consumo energético 9,6 kWh/día
compresor 2-stage
Refrigerante Mezcla R290 / R170+R290
Admite Cajas de 2 in. (300)