accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOH(R)OOOHOHOH(R)OOHOHOH

CAS RN 989-51-5

IUPAC Nombre: (2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Sinónimos: (-)-epigallocatechin gallate epigallocatechin gallate epigallocatechin-3-gallate tea catechin EGCG epigallocic acid (-)-epigallocatechin 3-gallate (-)-epigallocatechol gallate epigallocatechin 3-gallate galloyl-L-epigallocatechol
Peso molecular (g/mol): 458.38
Fórmula molecular: C22H18O11
InChi Key: WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
SMILES: OC1=CC(O)=C2C[C@@H](OC(=O)C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)[C@H](OC2=C1)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (8)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)