Learn More
(-)-galato de epigalocatequina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Epigallocatechin gallate |
| CAS | 989-51-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 H18 O11 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2R,3R)-3,4-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3-yl ester, Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, 3,4-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3-yl ester, (2R-cis)-, Epigallocatechol, 3-gallate (7CI), Epigallocatechol, 3-gallate, (-)- (8CI), Epigallocatechol, gallate (6CI), Gallic acid, 3-ester with epigallocatechol, (-)- (8CI), (-)-Epigallocatechin 3-O-gallate, (-)-Epigallocatechin 3-gallate, (-)-Epigallocatechin gallate, (-)-Epigallocatechol gallate, (-)-epi-Gallocatechin 3-O-gallate, 3-O-Galloyl-(-)-epigallocatechin, EGCG, Epigallocatechin 3-O-gallate, Epigallocatechin 3-gallate, Epigallocatechin gallate, Epigallocatechin-3-monogallate, L-Epigallocatechin gallate, NVP-XAA 723, PF-EGCg 90, Teavigo, Theliokeep, epi-Gallocatechin 3-O-gallate, epi-Gallocatechin gallate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1 |
| SMILES | Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4 |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R)-5,7-dihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxifenilo)-3,4-dihidro-2H-cromen-3-il] 3,4,5-trihidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 458.37 |
| Mostrar más |