Learn More
Epigalocatequina-3-galato 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326000 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326000 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13176500AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epigallocatechin gallate
CAS 989-51-5
Nombres de analitos o componentes (-)-Epigallocatechin gallate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H18 O11
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2R,3R)-3,4-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3-yl ester, Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, 3,4-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3-yl ester, (2R-cis)-, Epigallocatechol, 3-gallate (7CI), Epigallocatechol, 3-gallate, (-)- (8CI), Epigallocatechol, gallate (6CI), Gallic acid, 3-ester with epigallocatechol, (-)- (8CI), (-)-Epigallocatechin 3-O-gallate, (-)-Epigallocatechin 3-gallate, (-)-Epigallocatechin gallate, (-)-Epigallocatechol gallate, (-)-epi-Gallocatechin 3-O-gallate, 3-O-Galloyl-(-)-epigallocatechin, EGCG, Epigallocatechin 3-O-gallate, Epigallocatechin 3-gallate, Epigallocatechin gallate, Epigallocatechin-3-monogallate, L-Epigallocatechin gallate, NVP-XAA 723, PF-EGCg 90, Teavigo, Theliokeep, epi-Gallocatechin 3-O-gallate, epi-Gallocatechin gallate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
SMILES Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
Nombre IUPAC [(2R,3R)-5,7-dihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxifenilo)-3,4-dihidro-2H-cromen-3-il] 3,4,5-trihidroxibenzoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 458.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.0849 g/mol