Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-gallato de epigalocatequina, 95 %
Código de producto. 15224248 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15224248 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15224248 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 449010500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    101.65€ / 50 miligramos
    Ahorro 16.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epigallocatechin gallate
CAS 989-51-5
Color Rosa a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C22H18O11
Número MDL MFCD00075940
Cantidad 50 mg
Índice Merck 153573
Sinónimo =--epigallocatechin gallate, egcg, epigallocatechin gallate, epigallocatechin 3-gallate, tea catechin, epigallocatechin-3-gallate, =--epigallocatechin-3-o-gallate, teavigo, =--epigallocatechol gallate, epigallocatechin-3-monogallate
Información de solubilidad Solubility in water: partially soluble. Other solubilities: practically insoluble in acetone,dmso,methanol
Clave InChI WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
Nombre IUPAC [(2R,3R)-5,7-dihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxifenilo)-3,4-dihidro-2H-cromen-3-il] 3,4,5-trihidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 458.37
PubChem CID 65064
ChEBI CHEBI:4806
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.37
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo