accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OON(R)OH3CCH3O

CAS RN 95715-87-0

IUPAC Nombre: tert-butyl (4R)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl (4R)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 229.28
Fórmula molecular: C11H19NO4
InChi Key: PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)