Learn More
terc-Butilo (R)-(+)-4-formil-2,2-dimetil-3-oxazolidinacarboxilato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10037642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10037642 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10037642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370890010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95715-87-0 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2, 2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
CAS 95715-87-0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H19NO4
Índice de refracción 1.4450 to 1.447
Número MDL MFCD00674064
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4404
Gravedad específica 1.06
Rotación específica +85° to +95° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Sinónimo r-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, unii-upk623lv60, r-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4r-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, r-+-3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl r-+-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4r, r-garner aldehyde, r-3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
Clave InChI PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=O
Nombre IUPAC terc-butilo (4R)-4-formilo-2,2-dimetil-1,3-oxazolidina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 229.28
PubChem CID 178792
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física petróleo, aceite
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.