Learn More
(4R)-3-terc-butoxicarbonil-2,2-dimetil-4-formiloxazolidina, TRC
Código de producto. 30334424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30334424 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30334424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6901201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R)-3-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-formyloxazolidine
CAS 95715-87-0
Fórmula molecular C11H19NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo (4R)-4-Formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (4R)-4-Formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-Garner Aldehyde, tert-Butyl (R)-4-Formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, (+)-N-Boc-N,O-isopropylidene-D-serinal
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=O
Nombre IUPAC terc-butilo (4R)-4-formilo-2,2-dimetil-1,3-oxazolidina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 229.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1314
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.