Learn More
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimetiloxazolidin-4-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448266 250 mg 250 miligramos
15438266 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63351.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde is used in the preparation of fluorinated analogs of glutemic and glutamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(+)-3-Boc-2,2-dimetiloxazolidina-4-carboxaldehído se utiliza en la preparación de análogos fluorados de glutémico y glutamina.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95715-87-0
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.28
Número MDL MFCD00674064
Clave InChI PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo r-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, unii-upk623lv60, r-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4r-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, r-+-3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl r-+-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4r, r-garner aldehyde, r-3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
PubChem CID 178792
Nombre IUPAC terc-butilo (4R)-4-formilo-2,2-dimetil-1,3-oxazolidina-3-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.06 g/mL
Punto de ebullición 67°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 250 mg
Beilstein 3651554
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,4371
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido