accessibility menu, dialog, popup

UserName

HHClClHNNHNN

CAS RN 94021-22-4

IUPAC Nombre: dihydrogen 2-(piperazin-2-yl)pyrimidine dichloride
Sinónimos: dihydrogen 2-(piperazin-2-yl)pyrimidine dichloride
Peso molecular (g/mol): 237.13
Fórmula molecular: C8H14Cl2N4
InChi Key: BXXFJHHKMXPJJZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].C1CNC(CN1)C1=NC=CC=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (4)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados