Learn More
Diclorhidrato de 1-(2-pirimidinil)piperazina, +98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Pyrimidinyl)piperazine dihydrochloride |
| Punto de fusión | ∼280°C (decomposition) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 151178 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.13 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |