Learn More
Diclorhidrato de 2-(1-piperazinil)pirimidina, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10667572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667572 5 g Glass bottle 5 g
10249213 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243290050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94021-22-4
Número MDL MFCD00012779
Clave InChI ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-piperazinyl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazin-1-yl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidinyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazinylpyrimidine hcl, 2-piperazinylpyrimidine dihydrochloride, 2-piperazin-1-ylpyrimidine dihydrochloride, pyrimidine, 2-1-piperazinyl-, dihydrochloride, pyrimidinylpiperazine dihydrochloride, pubchem7349
PubChem CID 11680272
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-ilpirimidina; diclorhidrato
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 286.0°C to 288.0°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H14Cl2N4
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 237.128
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.