Learn More
Diclorhidrato de 2-(piperazin-1-il)pirimidina, Mikromol™
Código de producto. 30051769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051769 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051769 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0464.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de 2-(piperazin-1-il)pirimidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine Dihydrochloride
CAS 94021-22-4
Nombres de analitos o componentes 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H12 N4 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Buspirone Hydrochloride Imp. A (EP), Buspirone Imp. A (EP), Buspirone USP Related Compound A, Buspirone USP RC A, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine Dihydrochloride, Buspirone Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Pyrimidine, 2-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2), Pyrimidine, 2-(1-piperazinyl)-, dihydrochloride (9CI), 1-(2-Pyrimidinyl)piperazine dihydrochloride, 1-(2-Pyrimidyl)piperazine dihydrochloride, 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride, 4-(Pyrimidin-2-yl)piperazine dihydrochloride, N-(2-Pyrimidinyl)piperazine dihydrochloride, NIH 10854, Buspirone Related Compound A as Dihydrochloride, Buspirone Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Buspirone Impurity A as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4.2ClH/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12;;/h1-3,9H,4-7H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ncccn2
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-ilpirimidina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 237.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0596 g/mol