accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OO

CAS RN 94-46-2

IUPAC Nombre: 3-methylbutyl benzoate
Sinónimos: isoamylbenzoate
Peso molecular (g/mol): 192.26
Fórmula molecular: C12H16O2
InChi Key: MLLAPOCBLWUFAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados