Learn More
Benzoato de isoamilo, LoGiCal
Código de producto. 30464073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464073 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464073 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1086.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoamyl Benzoate
CAS 94-46-2
Nombres de analitos o componentes Isoamyl Benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isoamyl Benzoate, 3-Methyl-1-butanol 1-benzoate, 3-Methyl-1-butanol benzoate, Isopentyl alcohol benzoate, 3-Methylbutyl benzoate, Isoamyl benzoate, Isopentyl benzoate, NSC 9284, iso-Amyl benzoate, iso-Pentyl benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC Benzoato de 3-metilbutilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 192.25
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115 g/mol