Learn More
Benzoato de isoamilo, Mikromol™
Descripción
Benzoato de isoamilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoamyl Benzoate |
| CAS | 94-46-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Isoamyl Benzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H16 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Isoamyl Benzoate, 3-Methyl-1-butanol 1-benzoate, 3-Methyl-1-butanol benzoate, Isopentyl alcohol benzoate, 3-Methylbutyl benzoate, Isoamyl benzoate, Isopentyl benzoate, NSC 9284, iso-Amyl benzoate, iso-Pentyl benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de 3-metilbutilo |
| Mostrar más |