accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHCl

CAS RN 93951-73-6

IUPAC Nombre: 2-chlorophenol
Sinónimos: 2-chlorophenol caswell no. 203 epa pesticide chemical code 062204 septi-kleen ccris 640 rcra waste number U048 pine-O disinfectant
Peso molecular (g/mol): 128.56
Fórmula molecular: C6H5ClO
InChi Key: ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=CC=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (7)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)